Descripción
- Barra de agitación magnética fabricada con PTFE, con anillo PEEK centrado para reducir la fricción y mejorar la concentricidad en fondos de recipientes irregulares.
- Longitud: 90 mm, diámetro: 22 mm, diámetro con anillo: 28 mm
- Todos los materiales cumplen con la FDA.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Anillo PEEK céntrico |
| Anchura (métrico) | 0,15 kg |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Esfera |
| Tipo | Varilla agitadora |