Learn More
IKA™ Portaobjetos IKAFLON 140
Código de producto. 17543666 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17543666 35 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17543666 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020110382
En stock
La barra de agitación magnética de portaobjetos IKAFLON 140 tiene mejor concentricidad con fondos de recipientes irregulares.
  • Barra de agitación magnética fabricada con PTFE, con anillo PEEK centrado para reducir la fricción y mejorar la concentricidad con fondos de recipientes irregulares.
  • Para recipientes grandes, mezcla turbulenta a velocidades bajas.
  • Longitud: 140 mm, diámetro: 27 mm, diámetro con anillo: 35 mm
  • Todos los materiales cumplen con la FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Mezcla turbulenta a velocidades bajas
Intervalo de temperatura (métrico) de 120 °C
Peso (métrico) 0,22 kg
Diámetro (métrico) 35 mm
Material PEEK y PTFE
Forma Esfera
Tipo Barra agitadora