Descripción
- Potente accionamiento de agitación para la mezcla sin desgaste en recipientes grandes.
- La varilla magnética, que está montada desde arriba en el sistema agitador, flota sin contacto por encima del fondo del recipiente, evitando eficazmente la fricción y, por lo tanto, el desgaste en el fondo del recipiente, así como en la varilla magnética.
- Especialmente cuando se utilizan medios abrasivos y material de recipiente suave, el flotador IKAFLON 118 garantiza una mezcla segura y eficaz y consigue velocidades comparativamente altas incluso con grandes volúmenes.
- Material: PPS (conforme a la FDA)
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 66 mm |
| Peso (métrico) | 0,27 kg |
| Diámetro (métrico) | 118 mm |
| Material | PPS |
| Forma | Esfera |
| Tipo | Barra agitadora magnética |