Learn More
IKA™ Tubo de impulsión ULTRA-TURRAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10094062 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 300 rpm a 6000 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Velocidad unitSize
10094062 De 300 rpm a 6000 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10094062 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003646000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disperse, agite, homogeneice y muela en un solo tubo de impulsión. El tubo de impulsión IKA™ ULTRA-TURRAXX™ proporciona protección y seguridad para materiales de muestra infecciosos, sustancias tóxicas, sustancias de olor fuerte en condiciones definidas (tiempo, energía, volumen).
Sistema exclusivo y universal de dispersión, agitación, homogeneización y molienda con tubos de muestras desechables sellables. Protección y seguridad para: Materiales de muestra infecciosos, sustancias tóxicas, sustancias de olor fuerte en condiciones definidas (tiempo, energía, volumen).
  • Disperse, agite, homogeneice y muela en un solo tubo de impulsión
  • Sin posibilidad de contaminación cruzada
  • Tubos de muestras desechables sellables
  • No se requiere limpieza
  • Alto nivel de seguridad del usuario
  • Adecuado para uso individual y en serie
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma
  • Tubos con cubiertas de membrana perforables
  • Volúmenes de tubos de 2 a 15 ml y de 15 a 50 ml
  • Pruebas reproducibles
  • Patentados Áreas de aplicación: Medicina humana, patología, medicina veterinaria, institutos de higiene animal, laboratorios de pruebas de alimentos, toxicología, investigación médica, investigación farmacéutica, investigación biológica, biología tumoral, química, cosmética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de impulsión
Velocidad De 300 rpm a 6000 rpm
Tensión 100/240 V
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
Hertz 50/60 Hz
Vataje 20 W
Fondo (métrico) 160 mm
Altura (métrico) 390mm
Para utilizar con (aplicación) Dispersión, agitación, homogeneización y molienda
Modelo ULTRA-TURRAX™
Cantidad de embalaje 1 unidad
Viscosidad 5000 mPas