Descripción
La nueva serie ROTAVISC determina la viscosidad de los líquidos en todas las áreas de aplicación, desde el laboratorio hasta el control de calidad. Los cuatro dispositivos miden en diferentes intervalos de viscosidad. Independientemente de una medición de viscosidad simple o exigente, ROTAVISC ofrece resultados rápidos y precisos. El contenido de la entrega incluye un juego de husillos estándar (SP1-SP4), un soporte protector, sensor de temperatura, conector rápido, conector de gancho y soporte ROTASTAND.
Fácil de manejar
La generosa pantalla TFT de 4,3″ permite una guía de menú intuitiva. Un nivel de burbuja digital también soporta la configuración correcta de la condición de arranque. La sencilla función de rampa simplifica las tareas repetitivas.
Máxima precisión de medición
El nivel de precisión de medición del viscosímetro giratorio ROTAVISC para fluidos newtonianos y no newtonianos es de +/-1 % del intervalo de medición. La reproducibilidad es de +/- 0,2 %.
Velocidad continua
ROTAVISC es un viscosímetro que ofrece un ajuste de velocidad continuo.
Intervalo de medición de viscosidad: 1 - 6.000.000 mPas
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | 6.000.000 cSt |
| Descripción | Paquetes de viscosímetros giratorios Rotavisc lo-vi |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Sensores | PT 100 |
| Intervalo de velocidad | De 0,01 rpm a 200 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -100 °C a +300 °C |
| Resolución del termómetro | 0,1 K |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |