Learn More
Agitadorde placas de microtitulación digital IKA™ MTS 2/4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10087731 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
10087731 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10087731 Proveedor IKA N.º de proveedor 0003208000
Agita dos o cuatro placas de microtitulación. IKA™ MTS 2/4 Digital Microtiter Plate Shaker proporciona movimiento orbital e incluye un temporizador digital con alarma hasta que ha expirado el tiempo.
Agitador especial para agitar dos o cuatro placas de microtitulación.
  • Control electrónico de velocidad.
  • Temporizador digital
  • Alarma para indicar que la hora establecida ha caducado
  • Incluye accesorio (sin placa de microtitulación)
  • Movimiento de agitación: Orbital
  • Diámetro de órbita: 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Intervalo de velocidad De 0 a 1100 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Vataje 45 W
Tipo de producto Agitador de microtitulaciones digital
Certificaciones/conformidad IP 21, DIN EN 60529
Control de temperatura Digital
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 320 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 185 x 105 mm
Altura (métrico) 105 mm
Longitud (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 185 mm
Peso (métrico) 2,7 kg
Modelo MTS 2/4
Pantalla LED de siete segmentos
Rango de humedad Hasta el 80 %
Tipo de motor Orbital
Intervalo del temporizador De 1 a 99 min