Descripción
El agitador digital IKA MS 3 es un agitador compacto y universal adecuado para todas las tareas de agitación del protocolo de ensayo QuantiGene Plex.
El agitador digital IKA MS 3 tiene las siguientes características:
• Configuración versátil: una amplia gama de accesorios y detección de accesorios
• Precisión: incluye un temporizador con función de cuenta atrás
• Fácil de usar: tiene un funcionamiento continuo o táctil (con conexión estándar)
• Modos de funcionamiento flexibles:
-- Modo A (modo seguro con detección de accesorios): la velocidad máxima de 3000 rpm solo se alcanza con el accesorio estándar en modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios, la velocidad está limitada a 1300 rpm.
--Modo B (sin detección de accesorios): puede alcanzar una velocidad de 3000 rpm con todos los accesorios
• Acción estable en todos los rangos de velocidad
• Construcción resistente: carcasa de metal fundido de cinc
El agitador digital IKA MS 3 tiene las siguientes características:
• Configuración versátil: una amplia gama de accesorios y detección de accesorios
• Precisión: incluye un temporizador con función de cuenta atrás
• Fácil de usar: tiene un funcionamiento continuo o táctil (con conexión estándar)
• Modos de funcionamiento flexibles:
-- Modo A (modo seguro con detección de accesorios): la velocidad máxima de 3000 rpm solo se alcanza con el accesorio estándar en modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios, la velocidad está limitada a 1300 rpm.
--Modo B (sin detección de accesorios): puede alcanzar una velocidad de 3000 rpm con todos los accesorios
• Acción estable en todos los rangos de velocidad
• Construcción resistente: carcasa de metal fundido de cinc
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 0 a 3000 rpm |
| Tipo de producto | Agitador digital |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |
| Modelo | Agitador digital IKA™ MS 3 |
| Pantalla | Digital |
| Línea de productos | IKA |
| Cantidad | 1 shaker |