Descripción
- Conecta hasta cinco IKA dispositivos de laboratorio simultáneamente, proporcionando máxima claridad y un flujo de trabajo optimizado para el laboratorio.
- Puedes decidir si quieres controlar los dispositivos conectados individualmente o juntos.
- Gracias a la conexión Bluetooth rápida y estable, puedes conectar tus IKA dispositivos en segundos y usarlos de forma inalámbrica.
- Controla tus procesos cómodamente fuera de la campana extractora o desde tu estación de trabajo.
- Esto mejora los flujos de trabajo y aumenta la seguridad en el laboratorio.
- Personaliza la disposición de la interfaz de usuario según tus necesidades individuales.
- Disponer dispositivos y parámetros de forma flexible para crear un entorno de trabajo personalizado y eficiente, ideal para experimentos complejos y reacciones paralelas.
- La potente batería de 10.000 mAh permite el funcionamiento móvil sin IKA HUB fuente de alimentación externa.
- Perfecto para síntesis largas o áreas de trabajo cambiantes.
- La brillante pantalla táctil de 7 in ofrece una visualización clara y estructurada de todos los parámetros importantes de la reacción.
- El funcionamiento es intuitivo, rápido y preciso, incluso cuando se llevan guantes de laboratorio.
- Esto garantiza que los usuarios mantengan siempre el control total sobre todos los procesos.
- Al controlar centralmente múltiples dispositivos de laboratorio, aumentas significativamente la eficiencia de tus flujos de trabajo.
- Utiliza la función temporizador para procesos automatizados.
- Mejora la seguridad de tu personal, tus experimentos y de ti mismo con el Safe Stop integrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | LED Panel |
| Para utilizar con (aplicación) | Control inalámbrico de IKA dispositivos |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de placas calientes, agitadores aéreos, dispersores |
| Interfaz | WiFi, WPAN, USB |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 19 x 192 x 123 mm |
| Peso (métrico) | 0.52 kg |
| Tensión | 240 V |
| Color | Negro |