missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IHH Monoclonal Antibody (187515)

Código de producto. 30534986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30534986 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30534986 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA561027

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Ihh encodes a member of the hedgehog family of secreted signaling molecules. Hedgehog proteins are essential regulators of a variety of developmental processes including growth, patterning and morphogenesis. The encoded protein specifically plays a role in bone growth an differentiation. Mutations in this gene are the cause of brachydactyly type A1 which is characterized by shortening or malformation of the phalanges. Mutations in this gene are also the cause of acrocapitofemoral dysplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IHH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 187515
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica Ihh
N.º de referencia del gen P97812, Q14623
Alias de gen BDA1; HHG2; HHG-2; Ihh; Indian hedgehog; Indian hedgehog homolog; indian hedgehog protein; Indian hedgehog protein C-product; Indian hedgehog protein N-product; indian hedgehog protein; LOW QUALITY PROTEIN: indian hedgehog protein; Indian hedgehog signaling molecule; Indian hedgehog-like protein
Símbolos de los genes Ihh
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Indian Hedgehog, Cys28-Gly202.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16147, 3549
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.