Descripción
KHC1622 es un kit IHC listo para usar para la tinción de STAT2. El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 pruebas |
| Formulario | Líquido |