Learn More
Proteintech Kit de IHC listo para su uso de actina de músculo liso IHCeasy
Código de producto. 17758074 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
17758074 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 17758074 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KHC005350T
Un kit de IHC listo para su uso para la tinción de actina de músculo liso (ASMA).
KHC0053 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de actina de músculo liso (ASMA). El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Spécification
Tipo de producto Kit de inmunohistoquímica
Especies diana Humano, Ratón, Rata
Cantidad 50 pruebas
Formulario Mezcla
Tipo de muestra Tejido FFPE
Contenido del kit 100 ml de tampón de recuperación de antígeno, 2 x 100 ml de tampón de lavado, 5 ml de tampón de bloqueo, 5 ml de anticuerpo primario, 5 ml de anticuerpo secundario, 0,2 ml de componente cromógeno A, 4 ml de componente cromógeno B, 5 ml de potenciador de señal, 5 ml de reactivo de contratinción, medios de montaje de 5 ml, hoja de datos, manual
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.