Learn More
Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy GLUL
Código de producto. 17456743 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
17456743 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 17456743 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KHC003750T
 Artículo restringido
En stock
Un kit de IHC listo para su uso con para la tinción de glutamina sintetasa (GS o GLUL).
  • Este kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso.
  • Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Specifikationer
Especies diana Humano, Rata, Ratón
Tipo de muestra Tejido FFPE
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
Cantidad de embalaje 50 pruebas
Suficiente para 50 reacciones
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.