Learn More
Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy FOXA1
Código de producto. 17600207 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
17600207 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 17600207 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KHC013950T
Kit de IHC listo para su uso
KHC0139 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de FOXA1. El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Especificaciones
Clonality Policlonal
Especies diana Humano
Cantidad 50 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica (IHC)
Especie Rabbit
Contenido y almacenamiento Todos los reactivos se almacenan de 2 °C a 8 °C. El kit es estable durante 6 meses a partir de la fecha de recepción.
Contenido del kit
  • Tampón de recuperación de antígenos (100 ml, 50 x)
  • Tampón de lavado (100 ml x2, 20 x)
  • Tampón de bloqueo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo primario policlonal de conejo (5 ml, RTU)
  • Anticuerpo secundario polímero-HRP de cabra anticonejo (5 ml, RTU)
  • Componente A de cromógeno (0,2 ml, RTU)
  • Componente B de cromógeno (4 ml, RTU)
  • Potenciador de señal (5 ml, RTU)
  • Reactivo de contratinción (5 ml, RTU)
  • Medios de montaje (5 ml, RTU)
  • Hoja de datos (1 copia)
  • Manual (1 copia)