Learn More
Iguratimod, MedChemExpress
Descripción
Iguratimod is an antirheumatic agent, acts as an inhibitor of COX-2, with an IC50 of 20 μM (7.7 μg/mL), but shows no effect on COX-1. Iguratimod also inhibits macrophage migration inhibitory factor (MIF) with an IC50 of 6.81 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iguratimod |
| CAS | 123663-49-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14N2O6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | T614 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (89.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=C(C=C2OC=C1NC([H])=O)NS(=O)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 374.37 |
| Mostrar más |