Learn More
IgM (H+L) Mouse anti-Rabbit, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18039105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18039105 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18039105 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP268467PCP
Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon NRBM
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rabbit IgM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1