missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGJ Monoclonal Antibody (OTI3B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17521052
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521052 100 μL 100 microlitros
17541052 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521052 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504169

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

J chain is a small glycopeptide and is structurally unrelated to heavy or light chains, but is synthesized by all plasma cells that secrete polymeric immunoglobulins. J chain is linked to IgA and IgM by disulfide bonds, however, it has been detected in IgG- and IgD-containing cells. J chains are present in a large proportion of the immunoglobulin-positive cells in the germinal centers of the tonsil and lymph node. B cells secrete J chain at an early stage of differentiation with the expression persisting in those cells destined to produce IgA or IgM.

Especificaciones

Antígeno IGJ
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B5
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica JCHAIN
N.º de referencia del gen P01591
Alias de gen IGCJ, IGJ, JCH
Símbolos de los genes JCHAIN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human IGJ produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.