Learn More
Abnova™ Sonda FISH de translocación IGH/BCL10 DY
Código de producto. 16013585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16013585 200 μl 200 microlitros
16003585 100 μl 100 microlitros
2 options
Código de producto. 16013585
Marca: Abnova™ FT0025.200uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la translocación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
génica locus pesado de inmunoglobulina
Alias de gen IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774
Símbolo de gen IGH
ID de gen (Entrez) 3492;8915
Tipo de producto ADN/ARN
Cantidad 200 μl
Formulario Líquido