Learn More
IgG, Whole Molec. PAb, anti-Mouse, Goat, Affin. Purified F(ab')2, MP Biomedicals
Código de producto. 17377449 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17377449 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 17377449 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0855487
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly
Especificaciones
Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Goat
Cantidad 2 mg