Learn More
IgG Rabbit anti-Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16856245 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16856245 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16856245 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 300000AP1MG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
The Rabbit IgG control antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with n/a of Rabbit IgG control. This antibody recognizes rabbit antigen. The Rabbit IgG control antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 1 mg
Primario o secundario Primary
Especies diana Rabbit
Isotype IgG