Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Código de producto. 17600307 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
17600307 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 17600307 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA0000121ML
Goat anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Especificaciones
Antígeno IgG(H+L)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Conjugado HRP
Formulación 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Especie del huésped Goat
Método de purificación The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.