Especificaciones
| Antígeno | IgG(H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Cantidad | 200 μL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Rabbit |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |