missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG, FcγSubclass 2c Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG, FcγSubclass 2c Specific |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Cantidad | 200 μL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?