Learn More
IgG, Fcγ Fragment Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Código de producto. 17660287 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
200 μL
Tamaño de la unidad:
1 ml
200 microlitros
17660287 200 μL 200 microlitros
17650287 1 mL 1 ml
2 options
Código de producto. 17660287
Marca: Proteintech SA000011A200UL
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Especificaciones
Antígeno IgG, Fcγ Fragment Specific
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Conjugado HRP
Formulación 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Especie del huésped Goat
Método de purificación The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.