Learn More
MP Biomedicals™ Gel de afinidad a IgG
Código de producto. 11424295 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424295 2 ml 2 ml
1 options
Código de producto. 11424295 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0855961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    290.85€ / 2 ml
    Ahorro 15.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El gel de afinidad de IgG se prepara mediante la reacción de IgG purificada con IgG activada. Sepharose™ Gel 4B.
  • El producto es IgG de conejo (molécula completa) acoplada covalentemente a Sepharosa-4B
  • Envasado en una columna de cromatografía de poliestireno
Especificaciones
Capacidad de unión 2,3 mg de anticuerpo/ml
Cantidad 2 ml
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para purificación por afinidad de anticuerpos a IgG de conejo o a retirar estos anticuerpos de una preparación antisérica
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.