Learn More
Invitrogen™ Rat IGFBP5 ELISA Kit
Código de producto. 15435383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435383 96 pruebas 1 set
17195919 5 x 96 pruebas cada uno
18587804 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435383 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERIGFBP5
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 5 (Rt IGFBP5) ELISA quantitates Rt IGFBP5 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IGFBP5. Principle of the method The Rat IGFBP5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, o IGFBP, son una familia de proteínas homólogas que han evolucionado conjuntamente con los IGF. No solo sirven como moléculas de transporte para los IGF solubles, sino que también confieren un nivel de regulación al sistema de señalización de IGF. La asociación física de las IGFFP con el IGF influye en la biodisponibilidad de los factores de crecimiento, así como en su concentración y distribución en el entorno extracelular. Además, las FIGP parecen tener actividad biológica independiente de los FIG. Hasta ahora se han descrito siete IGFBP, cada una de ellas diferente en su distribución tisular, semivida y modulación de las interacciones de IGF con sus receptores. Por ejemplo, la IGFBP1 está regulada de forma negativa por la producción de insulina. El gen de la IGFBP1 se expresa en niveles elevados durante el desarrollo hepático fetal y en respuesta a los cambios nutricionales y la diabetes. Se ha sugerido que la IGFBP2 actúa como chaperona, acompañando a los IGF a sus tejidos diana. Se expresa en varios tejidos humanos, incluyendo el ojo y el cerebro fetales. La IGFBP3 es la IGFBP más abundante e incluye aproximadamente el 80 % de los IGF séricos. Tanto la IGFBP3 como la IGFBP4 son liberadas por los fibroblastos dérmicos como respuesta a una lesión por incisión. La IGFBP5 es secretada por los mioblastos y puede desempeñar un papel clave en la diferenciación muscular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P24594
Intervalo del ensayo 28,67-7000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg
Intervalo de calibración De 25 pg/ml a 7.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par de ELISA detecta la IGFBP-5 de rata y la IGFBP-5 de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25285
Símbolo de gen Igfbp5
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IGF-BP5
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min