missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF2BP2 Mouse anti-Canine, Human, Clone: OTI3G7, TrueMAB™, Origene
Descripción
IGF2BP2 Monoclonal antibody specifically detects IGF2BP2 in Canine, Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IGF2BP2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3G7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | IGF2BP2 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y6M1 |
| Alias de gen | C330012H03Rik; Hepatocellular carcinoma autoantigen p62; IGF2 mRNA-binding protein 2; IGF2BP2; IGF-II mRNA-binding protein 2; Imp2; IMP-2; insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 2; insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2; insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2; insulin-like growth factor 2, binding protein 2; Neilsen; p62; RGD1305614; VICKZ family member 2; VICKZ2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?