Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de IGF-1R, PPP
Código de producto. 15437129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437129 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15437129 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65916.MA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La picropodofilotoxina es un inhibidor de la cinasa del receptor del factor de crecimiento I (IGF-I) similar a la insulina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) La picropodofilotoxina es un inhibidor de la cinasa del receptor del factor de crecimiento I (IGF-I) similar a la insulina
CAS 477-47-4
Fórmula molecular C22H22O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 414,40g/mol
Sinónimo Inhibidor del receptor del factor-1 de crecimiento similar a la insulina; picropodofilotoxina
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido