Learn More
Igepal CO-520, TRC
Código de producto. 30399345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399345 10 g 10 g
30389903 1 g -
30394775 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI26505010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68412-54-4
Fórmula molecular (C2H4O)n.C15H24O
Sinónimo ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Cantidad 10 g