Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IgE de ratón
Código de producto. 15405293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405293 96 pruebas 1 set
17105749 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405293 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMIGHE
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para inmunoglobulina E (IgE ms) de ratón cuantifica la IgE ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IgE ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IgE de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La IgE es una de las cinco clases de inmunoglobulinas que se encuentran en los mamíferos. Los monómeros consisten en dos cadenas pesadas (epsilon) con 4 dominios constantes similares a Ig, y dos cadenas ligeras. La IgE desempeña un papel esencial en la hipersensibilidad de tipo I (respuestas alérgicas como fiebre del heno, asma, urticaria, choque anafiláctico) al unirse a los receptores Fc en basófilos y mastocitos. El entrecruzamiento de IgE unida a receptores Fc induce la desgranulación de mastocitos y basófilos que promueven manifestaciones alérgicas. La IgE también es funcionalmente importante para la inmunidad contra los parásitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso N/D
Intervalo del ensayo 0,137-100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,14 ng
Intervalo de calibración De 0,14 ng/ml a 100 ng/ml
Descripción Kit de Elisa para IgE, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, familia de proteínas de otras proteínas, método de detección colorimétrica, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y detección de IgE en muestras
Analitos detectables IgE de ratón
ensayo 96
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la IgE de ratón. Otras especies no determinadas.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 380792
Especie del huésped Ratón
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min