Learn More
IFT20 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16841914 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16841914 20 μL 20 microlitros
16831914 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16841914 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 136151AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IFT20 is part of intraflagellar transport (IFT) particles involved in ciliary process assembly. IFT20 may play a role in the trafficking of ciliary membrane proteins from the Golgi complex to the cilium.
Especificaciones
Antígeno IFT20
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IFT20
N.º de referencia del gen Q61025, Q8IY31
Alias de gen hIFT20, IFT20
Símbolos de los genes IFT20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IFT20 Fusion Protein Ag4521
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 480620, 55978, 90410
Especies diana Canine, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG