Learn More
Ifosfamida, TRC
Código de producto. 30136598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136598 100 mg 100 miligramos
18013940 250 mg 250 miligramos
18063330 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI265000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3778-73-2
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Peso molecular (g/mol) 261.09
Sinónimo Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
Nombre IUPAC N,3-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaffinano-2-amina
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifosfamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0248