Learn More
Ifosfamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15638735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15638735 5 g 5 g
15628735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15638735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461350050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3778-73-2
Fórmula molecular C7H15Cl2N2O2P
Peso molecular (g/mol) 261.09
Clave InChI HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
Nombre IUPAC N,3-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2$l{5}-oxazafosfinan-2-amina
SMILES C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifosfamide
Punto de fusión 39.0°C to 42.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza ≥97.5% (ELSD) (HPLC)