Learn More
Ifosfamida, Mikromol™
Descripción
Ifosfamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ifosfamide |
| CAS | 3778-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ifosfamide |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl2 N2 O2 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12) |
| SMILES | ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl |
| Nombre IUPAC | N,3-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina |
| Mostrar más |