Learn More
Ifosfamide, MedChemExpress
Código de producto. 16461256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461256 200 mg 200 miligramos
16431856 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17419
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifosfamide
Forma física Solid
CAS 3778-73-2
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H15Cl2N2O2P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (191.50 mM)
SMILES ClCCN1P(OCCC1)(NCCCl)=O
Peso molecular (g/mol) 261.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza 98.0%