Learn More
Ifosfamida, LoGiCal
Código de producto. 30458295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458295 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458295 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0292.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifosfamide
CAS 3778-73-2
Nombres de analitos o componentes Ifosfamide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Nombre IUPAC N,3-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 261.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,0248 g/mol