Learn More
Ifosfamida-d4, TRC
Código de producto. 30392606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30392606 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2650021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifosfamide-d4
CAS 1189701-13-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P
Cantidad 1 mg
Sinónimo Ifosfamide-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i2D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)OCCCN1CCCl
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-N-(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 265.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0499
Porcentaje de pureza >95