Learn More
Descripción
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human placenta tissue, rat spleen tissue, mouse spleen tissue, mouse thymus tissue. IHC: human tonsil tissue, mouse colon tissue. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN gamma |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Antibody with 0.9 mg NaCl, 0.2 mg Na2PO4, 4 mg trehalose and no preservative |
| génica | IFNG |
| N.º de referencia del gen | P01579, P01580, P01581 |
| Alias de gen | BoIFNG; cytokine; EGK_03901; gamma interferon; gamma interferon precursor; gamma-interferon; gamma-interferon precursor (AA -23 to 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN γ; Ifng; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma precursor; IFN-y; IFNγ; Immune interferon; Interferon; interferon gamma; interferon gamma precursor; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon γ; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma level; interferon-gamma precursor; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g |
| Símbolos de los genes | IFNG |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.