Learn More
Invitrogen™ IFN beta humano ELISA Equipo
Código de producto. 11885804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Kit de 5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11885804 96 pruebas 1 set
10403615 Kit de 5 placas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11885804 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 414101
ELISA
El interferón beta humano (Hu IFNβ) ELISA cuantifica el IFN Huβ en medio de cultivo de células humanas. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IFN Hu natural como el recombinante.β . Principio del método El IFN humanoβ sándwich de fase sólida ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo unido entre un par de anticuerpos coincidentes. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este ELISA El kit se somete a pruebas de calidad según criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los interferones de tipo I (IFN-alfa/beta) se producen principalmente en respuesta a la infección viral por células productoras de IFN (IPCs) naturales como parte de la respuesta inmune del huésped. Los IFN también pueden inhibir el desarrollo de tumores. La unión IFN-beta resulta en la activación de las tirosina quinasas Jak1 y Tyk2, la fosforilación de los miembros de la familia STAT de factores de transcripción, y la transcripción y expresión de los genes de respuesta inmune. Más recientemente, se ha detectado que varios miembros de la familia de receptores tipo Toll (TLR) estimulan la producción de IFN-beta. El IFN-beta se utiliza actualmente en el entorno clínico para el tratamiento de tumores, infecciones y esclerosis múltiple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01574
Intervalo del ensayo 50 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Descripción Kit de ELISA para IFN beta humano
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Formato del kit de inmunoensayo Colorimétrico ELISA (sustrato TMB) con placas
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante
Especificidad Ninguna reacción cruzada significativa con IFN-a o IFN-g humano; IFN-ß de ratón o rata
Suficiente para Microplacas de 96 pocillos
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3456
Símbolo de gen IFB, IFF, IFN-beta, IFNB
CV interensayo < 8 %
CV intraensayo < 8 %
Contenido del kit Microplaca de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de anticuerpo de detección, Concentrado de anti-IgG-HRP, Diluyente concentrado, Estándar, Concentrado de tampón de lavado, Solución de sustrato, Diluyente de muestras, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm
Precisión CV intraensayo de ≤ 10 %; CV interensayo de ≤ 10 %
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFN beta
Tiempo de prueba 1 hora 20 minutos
Tiempo total del ensayo 3 horas y 15 minutos