Learn More
Invitrogen™ IFN beta humano ELISA Equipo
Descripción
El interferón beta humano (Hu IFNβ) ELISA cuantifica el IFN Huβ en medio de cultivo de células humanas. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IFN Hu natural como el recombinante.β . Principio del método El IFN humanoβ sándwich de fase sólida ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo unido entre un par de anticuerpos coincidentes. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este ELISA El kit se somete a pruebas de calidad según criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Target: Human interferon beta (human IFN-β, IFN-beta)
Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well plate
Measurement: Absorbance at 450nm
Assay Range: 25 to 2000pg/mL
Sensitivity: Undetermined
Precision: Intra-assay CV ≤ 10%; inter-assay CV ≤ 10%
Sample Types: Cell culture supernatant, tissue culture media
Total Assay Time: 3.25 hours
Sample Size: 100μL
Specificity: No significant cross-reaction with human IFN-α or IFN-γ; mouse or rat IFN-β
Includes:Complete kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, substrates, and stop solution.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 25 to 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | Indefinido |
| Descripción | Human IFN beta ELISA Kit |
| Formato del kit de inmunoensayo | Colorimétrico ELISA (sustrato TMB) con placas |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Tissue Culture Media |
| Especificidad | Ninguna reacción cruzada significativa con IFN-a o IFN-g humano; IFN-ß de ratón o rata |
| Suficiente para | 5 x 96 microplate wells |
| Contenido del kit | Human IFN Beta Standard 100,000pg/mL, 15 vials, HRP Conjugate Concentrate, 1 vial, Concentrate Diluent, 150mL, Antibody Concentrate, 1 vial, Precoated 96-well Plates, 5 ea, Sample Diluent, 150mL, Stop Solution, 60mL, TMB Substrate Solution, 60mL, Wash Solution Concentrate, 250mL, Plate Sealers, 20 ea |
| Medición | Absorbancia a 450 nm |
| Precisión | CV intraensayo de ≤ 10 %; CV interensayo de ≤ 10 % |
| Mostrar más |