Learn More
IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495996 100 mg 100 miligramos
16445388 10 mg 10 miligramos
16431577 50 mg 50 miligramos
16418107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12836A
MedChemExpress IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride is a nonpeptidic, low-molecular-weight inhibitor of the interaction between IFN-α and IFNAR; inhibit MVA-induced IFN-α responses by BM-pDCs (IC50=2-8 uM).
IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride is a nonpeptidic, low-molecular-weight inhibitor of the interaction between IFN-α and IFNAR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride
Forma física Powder
CAS 2070014-98-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClNS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (52.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC1=CC=CC=C1SC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 315.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.86
Porcentaje de pureza 96.75%