Learn More
Abnova™ IFIT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Código de producto. 16109844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16109844 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16109844 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00003433T01.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción IFIT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_001547
Peso molecular Theoretical M.W. 56.2kDa
Plásmido pCMV-IFIT2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-IFIT2 antibody (Mfr. No. H00003433-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL IFIT2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol