Learn More
Ifenprodil, TRC
Código de producto. 30394172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394172 50 mg
30390009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI25800350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23210-56-2
Fórmula molecular C21H27NO2
Peso molecular (g/mol) 325.44
Sinónimo alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidineethanol, (±)-Ifenprodil, 1-Methyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1-(4-benzylpiperidine), 2-(4-Benzylpiperidino)-1-(1-hydroxyphenyl)-1-propanol, RC 61-91
Nombre IUPAC 4-[2-(4-bencilpiperidina-1-il)-1-hidroxipropil]fenol
SMILES CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifenprodil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO2/c1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2042