Learn More
Ifenprodil tartrate, MedChemExpress
Descripción
Ifenprodil tartrate is a typical noncompetitive NMDA receptor antagonist. Ifenprodil tartrate exerts high affinity at NR1A/NR2B receptors (IC50=0.34 μM) over 400-fold than at NR1A/NR2A receptors (IC50=146 μM). Ifenprodil tartrate inhibits GIRK (Kir3), reduces inward currents through the basal GIRK activity. Ifenprodil tartrate has the potential to be a cerebral vasodilator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ifenprodil tartrate |
| CAS | 23210-58-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27NO2.1/2C4H6O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 500 mg/mL (1248.47 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(O)C=C1)C(C)N(CC2)CCC2CC3=CC=CC=C3.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[1/2] |
| Peso molecular (g/mol) | 400.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.49 |
| Mostrar más |