Learn More
Hemitartrato de Ifenprodilo, TRC
Código de producto. 30405533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405533 1 g 1 g
30403094 250 mg -
30396591 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2580001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23210-58-4
Fórmula molecular 2 C21 H27 N O2 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 800.98
Sinónimo 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 1-Piperidineethanol, 4-benzyl-α-(p-hydroxyphenyl)-β-methyl-, tartrate (salt) (8CI), 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9CI), 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), Ifenprodil L-(+)-tartrate, Ifenprodil tartrate
Nombre IUPAC 4-[2-(4-benzilpiperidina-1-il)-1-hidroxipropil]fenol; (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico
SMILES CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(Cc6ccccc6)CC5.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifenprodil Hemitartrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 800.4248