Learn More
Tocris Bioscience™ Ifenprodil hemitartrate
Código de producto. 18085842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085842 50 mg 50 miligramos
18044472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085842 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0545/50
Non-competitive NMDA antagonist; also σ ligand
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site. Also an α-adrenergic vasodilator. σ2 ligand displaying about 3-fold selectivity over σ1 sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23210-58-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifenprodil hemitartrate
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C46H60N2O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.49
Pureza >99%
Peso molecular 800.99