Learn More
Hemitartrato de Ifenprodil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443619 10 mg 10 miligramos
15453619 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60932.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Antagonista del receptor NMDA, que actúa en el sitio de la poliamina
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23210-56-2
Fórmula molecular C21H27NO2
Peso molecular (g/mol) 325.452
Número MDL MFCD01529999
Clave InChI UYNVMODNBIQBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ifenprodil, vadilex, ifenprodil tartrate, dilvax, creocral, ifenprodil inn:dcf, ifenprodilum inn-latin, unii-r8oe3p6o5s, 4-2-4-benzylpiperidin-1-yl-1-hydroxypropyl phenol, r8oe3p6o5s
PubChem CID 3689
Nombre IUPAC 4-[2-(4-bencilpiperidina-1-il)-1-hidroxipropil]fenol
SMILES CC(C(C1=CC=C(C=C1)O)O)N2CCC(CC2)CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ifenprodil hemitartrate
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Índice Merck 14,4895
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.49
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo