Learn More
Glucurónido de ifenprodil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ifenprodil Glucuronide |
| CAS | 66516-92-5 |
| Fórmula molecular | C27 H35 N O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35NO8/c1-16(28-13-11-18(12-14-28)15-17-5-3-2-4-6-17)21(29)19-7-9-20(10-8-19)35-27-24(32)22(30)23(31)25(36-27)26(33)34/h2-10,16,18,21-25,27,29-32H,11-15H2,1H3,(H,33,34)/t16?,21?,22-,23-,24+,25-,27?/m0/s1 |
| SMILES | CC(C(O)c1ccc(OC2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)N3CCC(Cc4ccccc4)CC3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R)-6-[4-[2-(4-bencilpiperidin-1-il)-1-hidroxipropil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 501.569 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.236 |