Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17166564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17166564 500 mg 500 miligramos
17146564 100 mg 100 miligramos
17156564 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17166564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66656.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2055812-53-6 | C114H118N4O4S4 | 1736.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2055812-53-6
Fórmula molecular C114H118N4O4S4
Peso molecular (g/mol) 1736.46
Clave InChI MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Nombre IUPAC 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicianometilideno)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-2-ilideno]metil}-3-[(2-etilhexil)oxi]tiofen-2-il)-9,9,18,18-tetrakis(4-hexilphenil)-5,14-ditiapentaciclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-il]-4-[(2-etilhexil)oxi]tiofen-2-il}metilideno)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-1-ilideno]propanodinitrilo
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IEICO
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1736.44
Forma física Sólido