Learn More
WTW™ IDS Celda de conductividad TetraCon™ 925/LV con diseño de horquilla
Código de producto. 16232431
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Cuerpo epóxico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16232431 Cuerpo epóxico cada uno
1 options
Código de producto. 16232431 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301719
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El WTW™ IDS La celda de conductividad 925/LV con diseño de horquilla ha demostrado TetraCon™ Tecnología y es ideal para muestras pequeñas como pastas.
  • IDS medición de conductividad
  • Tecnología probada de cuatro electrodos
  • Transferencia automática de constante de celda y compensación de temperatura
  • Especialmente adecuado para muestras pequeñas (aprox. 2,5 mL) y muestras pastosas
  • Constante celular 0,469 cm -1
  • Diseño de horquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción IDS Celda de conductividad con cuatro electrodos de grafito y eje de epoxi.
Tipo Células de conductividad
Para utilizar con (aplicación) Medición de muestras pequeñas (2,0,5 mL), especialmente pastas
Incluye Cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x o módulos inalámbricos IDS WLM-S
Material Cuerpo epóxico