Learn More
IDRA-21, TRC
Código de producto. 30396061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396061 25 mg
30398065 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI23250025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22503-72-6
Fórmula molecular C8H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 232.69
Sinónimo 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
Nombre IUPAC 7-cloro-3-metil-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiadiazina 1,1-dióxido
SMILES CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDRA-21
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0073